Beskrivelse
- Til brug med Labcon™ 50 ml centrifugerør
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylenharpiks |
| Format | Indpakket |
| Til brug med (udstyr) | 50 mL Centrifuge Tubes |