Beskrivelse
Skridsikker, flad gummimåtte, der skal placeres på den integrerede rysteplatform og valgfrit på den perforerede platform 2000, f.eks. til flerlagsbeslag 2000.
Materiale: EPDM
Karakteristika:
- Høj modstandsdygtighed over for temperaturer op til 134 °C
- Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skridsikker måtte |
| Materiale | EPDM |
| Til brug med (udstyr) | Hei-SHAKE Orbital Core 2000 |