Få mere at vide
Grant Instruments™ Flad platform med skridsikker måtte til PSU20i
Til brug med (udstyr):
PSU-20i
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med PSU 10i Orbital Shaking Platform
- Plads til lavprofilbeholdere som petriskåle
- Sorte gummipuder giver skridsikker overflade til fartøjer på platformen.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Gummi |
| Dimensioner (L x B) | 480 x 380 mm |
| Oversigt | Flad platform |
| Til brug med (udstyr) | PSU-20i |
| Antal hylder | Flad platform |