Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flade PCR-hætter, strimler af 8, Sustain™ Serie
Artikelnummer. 30179685 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
120 strimler
250 strimler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179685 250 strimler
30179689 120 strimler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179685 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0784SS
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Flade PCR-hætter, strimler af 8, Sustain-serien, er designet til at fungere med PCR-plast og Sustain-seriens standard lavprofilstripsrør og 96-brøndsplader.
Thermo Scientific™ Flat PCR Caps, strips of 8, Sustain Series, are designed to work with PCR plastics and Sustain Series standard low profile strip tubes and 96-well plates. The strip caps are easy to apply and create a secure seal to prevent minimize evaporation.
Thermo Scientific Flade PCR-hætter, strimler af 8, Sustain-serien, er designet til at fungere med PCR-plast og Sustain-seriens standard lavprofilstripsrør og 96-brøndsplader. Strimmelhætterne er nemme at påføre og skaber en sikker forsegling for at forhindre fordampning.
Egenskaber og fordele
  • Velegnet til PCR-applikationer
  • Flad overflade af hver hætte letter prøvemærkning
  • Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
  • Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
  • Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
  • Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 250 strimler
Grønne funktioner ISCC PLUS
Til laboratoriebrug