Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flade PCR-hætter, strimler af 12
Artikelnummer. p-7184505
Farve:
Neutral
Produkttype:
Flad hætte, 12-hætte strimmel
PCR Plade Cap Strip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 80
Artikelnummer. 12109840
Brand: Thermo Scientific™ AB0851
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kuppelformede hættestrips til PCR-applikationer til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Sørg for korrekt forsegling på alle PCR-strimmelrør og 96-brønds PCR-plader med præcisionsstøbte Thermo Scientific™ PCR-pladehættestrimler.
Flade PCR-hættestrimler er kompatible med 96-brønds PCR-plader og standard- og lavprofilstripsrør. De 12 strimler har store endetapper for nem fjernelse af strimler.
Højdepunkter:
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
Certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Materiale Polypropylen
Antal Wells 12
Mængde 25 pakker á 8
Til brug med (applikation) Termiske cyklere
Format 200 Strip Caps
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade