Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flade PCR-hætter, strimler af 12
Artikelnummer. 12154681
Skift visning
Farve:
Neutral
Produkttype:
Flad hætte, 12-hætte strimmel
PCR Plade Cap Strip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
12154681 Neutral Flad hætte, 12-hætte strimmel Pakke med 80
12109840 Neutral PCR Plade Cap Strip Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12154681 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0850
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kuppelformede hættestrips til PCR-applikationer til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Sørg for korrekt forsegling på alle PCR-strimmelrør og 96-brønds PCR-plader med præcisionsstøbte Thermo Scientific™ PCR-pladehættestrimler.
Højdepunkter
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Materiale Polypropylen
Mængde 80 strimler
Format 80 Strip Caps
Til brug med (udstyr) Termocykler
Produkttype Flad hætte, 12-hætte strimmel