Få mere at vide
Berkshire Flad moppebetræk 2
Shop alle Berkshire produkter
:
Berkshire Flad moppebetræk
Beskrivelse
- Yderbetræk: 100% strikket polyester
- Indvendigt lag: 100 % Rayon Nonwoven
- Høj sugeevne
- Høj rivestyrke
- Autoklaverbar (anbefalet 121 °C i 30 min)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flad hovedmoppebetræk |
| Farvekode | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Plejevejledning | 10 cm |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Polyester, Rayon |