Få mere at vide
Heidolph™ Flad Hætte
Artikelnummer. 10674131 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Inkuberende shakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10674131 Inkuberende shakers Hver
1 options
Artikelnummer. 10674131 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5499004000
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Til brug som et supplement til inkuberende shakers
Med en højde på 163 mm er den flade inkubationshætte perfekt egnet til multibrøndsplader, dyrkningskolber og Erlenmeyer-kolber med et volumen op til 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Multibrøndsplader, kulturkolber og Erlenmeyer-kolber med et volumen på op til 100 ml
Produkttype Inkubationshætte
Højde (metrisk) 163 mm
Til brug med (udstyr) Inkuberende shakers