Få mere at vide
Fisherbrand™ Gamma timeglas strålingsskjold
Artikelnummer. 12397187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Akryl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12397187 Akryl Hver
1 options
Artikelnummer. 12397187
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Klar optisk akryl hjælper visualisering
  • 15 cm dyb buet bund til brug med sikkerhedsbakker
  • Flad bund, 30 x 45 cm
  • Fod 30 x 30 cm
Specifications
Materiale Akryl
Inkluderer 15° Vinkel
Produkttype Gammastrålingsskjold