Få mere at vide
Euro Protection™ Fladfoldningsmasker, FFP3 NR D SL
Artikelnummer. 12083196
:
19g
Artikelnummer. 12083196
Brand: Euro Protection™ 23305
Euro Protection™ Fladfoldede masker, FFP3 NR D SL er konstrueret af blødt SMS polypropylen og inkluderer en latexfri strammeelastik.
  • Yderste lag: SMS polypropylen
  • Filtermedie: Smelteblæst elektrostatisk polypropylen
  • Indvendigt lag: Blødt polypropylen (SMS )
  • Justerbar spændelastik: Latexfri syntetisk gummi
  • Næseklemme: Forstærket polyethylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149:2001 + A1:2009
Materiale SMS Polypropylen
Materiale til filtreringslag Smelteblæst elektrostatisk polypropylen
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Latexfri syntetisk gummi
Materiale (liner) Blød polypropylen (SMS )
Næsestykke materiale Forstærket polyethylen
Mængde 20/æske, 12 æsker/Cs.
Vægt (metrisk) 19 g