Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Flade flangelåg med midterhals
Artikelnummer. 11582334
Skift visning
Højde (metrisk):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11582334 110 mm Laboratorieflange 100 Hver
11562334 80 mm Laboratorieflange 100 Hver
11502344 140 mm Laboratorieflange 150 Hver
11512344 150 mm Laboratorieflange 200 Hver
11522344 165 mm Laboratorieflange 200 Hver
11542334 75 mm Laboratorieflange 60 Hver
11552334 85 mm Laboratorieflange 60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11582334 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06100206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1344.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 415.84 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (applikation) Reaktionskar
Højde (metrisk) 110 mm
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Flange låg
Lukkestørrelse Center Neck (NS): 45/40