Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Flade flangelåg med midterhals
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Til brug med (applikation) | Reaktionskar |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Inkluderer | Laboratorieflange 60 |
| Produkttype | Flange låg |
| Lukkestørrelse | Center Neck (NS): 29/32 |