Få mere at vide
SCAT™ Flade flangelåg til glasreaktorer
Artikelnummer. p-200003875 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
1 x NPT 1/2 tomme (f) Centreret, 1 x NPT 1/2 tomme (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1 tomme (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tomme (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tomme (f) Lodret
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Direkte i midten, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Lodret
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 3/4 tommer. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Lodret
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 3 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
Ledtype:
DN 100
DN 150
DN 60
Artikelnummer. 17859056
Brand: SCAT™ 130061
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det flade flangelåg placeres normalt mellem to flanger, der skal forbindes, og strammes derefter med bolte for at skabe en sikker forbindelse. Velegnet til glasreaktorer med en SCHOTT™ flad flange.
  • Flad flange gør, at låget kan fastgøres sikkert til reaktorlegemet og sikrer en pålidelig tætning for at forhindre lækage
  • Kompatibel i henhold til DIN 12214 (laboratoriefladflange) og kompatibel med glasreaktorer for sømløs integration
  • Ubesværet og problemfri at samle, hvilket sparer tid og kræfter
  • Udvid vores produkter fleksibelt, så de passer til dine specifikke behov og opfylder fremtidige behov
  • Fremstillet udelukkende af PTFE, for universel kemisk modstandsdygtighed over for en bred vifte af skrappe kemikalier, hvilket øger applikationens alsidighed og pålidelighed
  • Udstyret med praktiske beslag, der tillader nem tilslutning og brug af eksisterende udstyr, der har jord eller GL gevind
  • Vigtig komponent til sikker og pålidelig forbindelse af rør og beholdere i forskellige industrielle applikationer for at forhindre lækager og holde udstyret kørende
Tekniske data
Produkttype Flat Flange
Til brug med (applikation) Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks
Til brug med (udstyr) Glass Reactors
Inkluderer 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 3 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
Ledtype DN 60
Materiale PTFE