Få mere at vide
SCAT™ Flade flangelåg til glasreaktorer
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
1 x NPT 1/2 tomme (f) Centreret, 1 x NPT 1/2 tomme (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1 tomme (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tomme (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tomme (f) Lodret
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Direkte i midten, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Lodret
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 3/4 tommer. (f) Ved siden af midten, 1 x NPT 1/4 tommer. (f) Lodret
1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 3 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center
Ledtype:
DN 100
DN 150
DN 60
Beskrivelse
- Flad flange gør, at låget kan fastgøres sikkert til reaktorlegemet og sikrer en pålidelig tætning for at forhindre lækage
- Kompatibel i henhold til DIN 12214 (laboratoriefladflange) og kompatibel med glasreaktorer for sømløs integration
- Ubesværet og problemfri at samle, hvilket sparer tid og kræfter
- Udvid vores produkter fleksibelt, så de passer til dine specifikke behov og opfylder fremtidige behov
- Fremstillet udelukkende af PTFE, for universel kemisk modstandsdygtighed over for en bred vifte af skrappe kemikalier, hvilket øger applikationens alsidighed og pålidelighed
- Udstyret med praktiske beslag, der tillader nem tilslutning og brug af eksisterende udstyr, der har jord eller GL gevind
- Vigtig komponent til sikker og pålidelig forbindelse af rør og beholdere i forskellige industrielle applikationer for at forhindre lækager og holde udstyret kørende
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flat Flange |
| Til brug med (applikation) | Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks |
| Til brug med (udstyr) | Glass Reactors |
| Inkluderer | 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Centreret, 2 x NPT 1/2 tomme. (f) Direkte i midten, 1 x NPT 1/2 tomme. (f) Ved siden af Center |
| Ledtype | DN 100 |
| Materiale | PTFE |