Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladt flangelåg med centerhals og to vinklede sidehalse
Artikelnummer. 10311560
Skift visning
Højde (metrisk):
75 mm
85 mm
95 mm
110 mm
125 mm
150 mm
165 mm
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 140
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Inkluderer unitSize
10311560 110 mm Laboratorieflange 100 Hver
10775695 95 mm Laboratorieflange 100 Hver
11562354 150 mm Laboratorieflange 140 Hver
11552354 125 mm Laboratorieflange 150 Hver
11572354 150 mm Laboratorieflange 200 Hver
11582354 165 mm Laboratorieflange 200 Hver
11542354 75 mm Laboratorieflange 60 Hver
10192454 85 mm Laboratorieflange 60 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10311560 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06103264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    1763.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 546.29 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (applikation) Reaktionskar
Højde (metrisk) 110 mm
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Flange låg