Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladt flangelåg med centerhals, to vinklede sidehalse og en lodret sidehals
Artikelnummer. 10861841
Skift visning
Lukkestørrelse:
Center Neck (NS): 14/23
Center Neck (NS): 29/32
Center Neck (NS): 45/40
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Inkluderer unitSize
10861841 Center Neck (NS): 29/32 Laboratorieflange 100 -
10169529 Center Neck (NS): 45/40 Laboratorieflange 100 Hver
10053473 Center Neck (NS): 29/32 Laboratorieflange 150 Hver
10179529 Center Neck (NS): 45/40 Laboratorieflange 150 Hver
11552364 Center Neck (NS): 45/40 Laboratorieflange 200 Hver
11542364 Center Neck (NS): 29/32 Laboratorieflange 200 Hver
11532364 Center Neck (NS): 14/23 Laboratorieflange 60 Hver
10101984 Center Neck (NS): 29/32 Laboratorieflange 60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10861841 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06104241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 DKK
    1637.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 507.02 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (applikation) Reaktionskar
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Flange låg
Lukkestørrelse Center Neck (NS): 29/32