Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladt flangelåg med centerhals, to vinklede sidehalse og en lodret sidehals
Artikelnummer. 10169529
Lukkestørrelse:
Center Neck (NS): 14/23
Center Neck (NS): 29/32
Center Neck (NS): 45/40
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10169529
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104264
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (applikation) Reaktionskar
Inkluderer Laboratorieflange 100
Produkttype Flange låg
Lukkestørrelse Center Neck (NS): 45/40