Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladt flangelåg med centerhals, to vinklede sidehalse og en lodret sidehals
Lukkestørrelse:
Center Neck (NS): 14/23
Center Neck (NS): 29/32
Center Neck (NS): 45/40
Inkluderer:
Laboratorieflange 100
Laboratorieflange 150
Laboratorieflange 200
Laboratorieflange 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Til brug med (applikation) | Reaktionskar |
| Inkluderer | Laboratorieflange 60 |
| Produkttype | Flange låg |
| Lukkestørrelse | Center Neck (NS): 29/32 |