Få mere at vide
DURAN Flad flange DN 60
Artikelnummer. 31907797 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med groove
Uden Groove
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
31907797 Med groove
31907796 Uden Groove
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31907797 Leverandør DURAN Leverandørnr. 210343479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    535.32 DKK / Pakke med 2
    Spare 184.68 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Flade flanger er præcisionsslebne borosilikatglaskomponenter til opbygning af trykbestandige reaktionskar, leverer pålidelig tætning og høj mekanisk styrke
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3 slebet, komponent til videre behandling i reaktionskar
  • På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer, glasgenstande til videre behandling
  • Fås med eller uden riller, de leverer pålidelig tætning, høj mekanisk styrke og pålidelig DURAN™ kvalitet til krævende laboratoriebrug.
Tekniske data
Produkttype Flad flange
Til brug med (udstyr) Trykresistente reaktionskar
Inkluderer Med groove
Materiale Borosilikatglas
Mængde 1 hv.