Få mere at vide
Labcon™ Flade hætter med elastomer forsegling til prøveindsamling og transportrør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Grøn
Beskrivelse
- Flad hætte til forsendelsesrør
- Steril
- Passe SuperClear prøveopsamlings- og transportrør
- Hætten inkluderer elastomer tætning
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Autoklaverbar
- Blågrøn farve
- 500,- pr pose/2 pose pr. kasse
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kasketter |
| Liner materiale | Elastomer ring |
| Forsteriliseret | Ja |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 2 poser á 500 |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (udstyr) | Labcon 5 og 10 mL prøveopsamlings- og transportrør |