Få mere at vide
SCAT Flade dåser
Artikelnummer. 10211900 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
Lukkestørrelse:
63B
S70/71
Dimensioner (L x B x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10211900 20 L S70/71 283 x 376 x 292 mm Hver
10561001 8 L 63B 375 x 305 x 165 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10211900 Leverandør SCAT Leverandørnr. 107713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 DKK
    226.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.50 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
På grund af deres flade design, SCAT flade dåser er specielt udviklet til brug i trange rum såsom skabe, hylder, skuffer eller køleskabe, da de er strukturelt lave i højden.
  • Fremstillet af enten robust HDPE eller PP og derfor modstandsdygtig over for alle opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratorier
  • Fås med B63 eller S70/71 gevind og kan tilpasses mange andre gevindstørrelser ved hjælp af en adapter
  • Fås enten som kompakt 8 L-beholder eller som mere voluminøs 20 L-beholder
SCAT flade dåser er en ideel måde at slippe for sikker opbevaring, selv når pladsen er begrænset, da de kan integreres i laboratoriemøbler for at spare plads. SCAT fladpakkebeholdere er også optimalt tilgængelige med UN-Y-godkendelse til opbevaring af farligt gods eller med en integreret aftapningshane for sikker tømning.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukkestørrelse S70/71
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Flad beholder 20 L, S70/71, PE-HD, UN-Y godkendelsesdimensioner: (B x H x D): 283 x 292 x 376 mm
Dimensioner (L x B x H) 283 x 376 x 292 mm
Inkluderer UN-Y godkendelse
Materiale HDPE
Mundstil S70/71 tråd
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke-steril