Få mere at vide
Karl Hecht™ Fladbundte reagensglas
Artikelnummer. 10277241
Skift visning
Diameter (metrisk):
∼15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10277241 ∼15 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10277241 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42779065
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fremstillet af klart sodaglas.
  • Flad bund
  • Kantløs
  • Tung væg, tykkelse på ca. 1 mm
  • Diameter på ca. 15 mm
  • Længde på ca. 65 mm
  • Leveres i pakker af 100 stk
Tekniske data
Farve Klar
Længde (metrisk) ∼65 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 100/Pk.
Kantet Nej
Diameter (metrisk) ∼15 mm
Produkttype Centrifugerør