Få mere at vide
Agencinox™ Fade i rustfrit stål med flad bund
Artikelnummer. p-8000005
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
250 ml
Product Code. 11756533
missing translation for 'mfr': Agencinox™ 308
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse retter i dekontamineringstjenester, operationsstuer, operationer, klinikker og sundhedsområder. Agencinox™ Fladbundsfade i rustfrit stål er ideelle til at opbevare forbindinger og andre genstande, som kan være nødvendige under kirurgiske procedurer.
  • Fladbundede lotionskåle i rustfrit stål
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række størrelser
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Type Lotionskål
Højde (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 80 mm