Få mere at vide
Agencinox™ Fade i rustfrit stål med flad bund
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
250 ml
Beskrivelse
- Fladbundede lotionskåle i rustfrit stål
- Autoklaverbar
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Lotionskål |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |