Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Glasflaske med flad bund
Beskrivelse
- Glasflasker med flad bund og samling NS 29/32
- Fås med kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml
- Fremstillet af 3,3 borosilikatglas
- Overholder DIN/ISO 4797 og USP standarder
- Indeholder hvidtryk
- Kemisk resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Kolbe |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mundstil | Fælles |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Bund form | Flad |