Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fladbundskolber med konisk slibning
Artikelnummer. 10767891
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konusled:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig:
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Artikelnummer. 10767891
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03012470
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Ifølge DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Inkluderer Konisk slebet samling og inskriptionsmærke
Standard konusled NS 24/29
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm
Mængde 10/Pk.