Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fladbundskolber med konisk slibning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konusled:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig:
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Beskrivelse
- Ifølge DIN EN ISO 4797
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderer | Konisk slebet samling og inskriptionsmærke |
| Standard konusled | NS 19/26 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 64 mm |
| Mængde | 10/Pk. |