Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fladbundskolber, bred hals
Artikelnummer. 11953831
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
2 L
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
190 mm
230 mm
240 mm
Artikelnummer. 11953831
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07050073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 24450
  • Med perlekant
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 230 mm