Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fladbundskolber, bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
2 L
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
190 mm
230 mm
240 mm
Beskrivelse
- Acc. to DIN ISO 24450
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Højde (metrisk) | 90 mm |