Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fladbundskolber, bred hals
Artikelnummer. 10017839
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
2 L
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
190 mm
230 mm
240 mm
Artikelnummer. 10017839
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07050049
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 24450
  • Med perlekant
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 138 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado