Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Fladbundskolber med konisk slibning
Beskrivelse
- Ifølge DIN EN ISO 4797 og udover standard
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sokkelled | NS 29/32 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 51 mm |