Beskrivelse
- Fladbundsbrønde
- Volumenområde: 8 til 40 ml
- Antal tilgængelige huller: 4, 9 eller 16
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Diameter (engelsk) | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) | 28.5 mm |
| Inkluderer | Firkantet bærer |
| Længde (engelsk) | 3,1 tommer. |
| Længde (metrisk) | 79 mm |
| Form | Flad bund |
| Type | Essayblok |
| Bredde (engelsk) | 3,1 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 79 mm |