Få mere at vide
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Bottles
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
28 ml
Stil:
Høj form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 190
Beskrivelse
- With standard neck sizes
- Tall and squat form options
- 1 dram equates to approx. 3.55mL (or 1/8 fl. oz.)
- Closure not included; see Black Screw Caps, 15314799
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 28 ml |
| Til brug med (applikation) | Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications |
| Hals stil | Skrue |
| Stil | Høj form |
| Trådstil | Skrue |
| Grundstil | Flad |
| Lukketype | Skruelåg (medfølger ikke) |
| Show More |