Specifications
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 28 ml |
| Til brug med (applikation) | Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications |
| Hals stil | Skrue |
| Stil | Høj form |
| Trådstil | Skrue |
| Grundstil | Flad |
| Lukketype | Skruelåg (medfølger ikke) |
| Show More |