Få mere at vide
Bochem™ Fladbunds skål
Artikelnummer. 10682971
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10682971 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10682971 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8671
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bochem™ Flat Bottom Bowl er konstrueret af rustfrit stål for langvarig holdbarhed.
  • Rustfrit stål
  • Flad bund
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Form Flad bund