Få mere at vide
JULABO™ Flad Badedæksel til PURA™ Vandbade
Artikelnummer. 16216611
Til brug med (udstyr):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
Type:
1 åbning, 190 mm dia.
10 åbninger, 115 mm dia.
2 åbninger, 190 mm dia.
3 åbninger, 190 mm dia.
4 åbninger, 92 mm dia.
6 åbninger, 115 mm dia.
6 åbninger, 92 mm dia.
8 åbninger, 92 mm dia.
Artikelnummer. 16216611
Brand: JULABO™ 9970573
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flade badebetræk til PURA™ Vandbade, med passende sæt ringe
  • Tilbehør til PURA™ vandbad
  • Med passende sæt ringe
Tekniske data
Oversigt Fladt badebetræk
Til brug med (udstyr) PURA™ 22
Type 8 åbninger, 92 mm dia.