Få mere at vide
Fisherbrand™ Fladbase gammastrålingsskærme
Artikelnummer. 12317187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12317187 600 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12317187
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Fast strålingsafskærmning ideel til beskyttelse mod gammastråling.
  • Gammastråling, skjold, fast 45 graders vinkel, flad base, dimensioner 600h x 350w x 300d mm
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
  • Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
    • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
    • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
Tekniske data
Produkttype Gamma Shield
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (metrisk) 600 mm
Tykkelse (metrisk) 350 mm