Få mere at vide
Fisherbrand™ Fladbase gammastrålingsskærme
Artikelnummer. 12397177 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
530 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12397177 530 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12397177
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Stort fast, fladt baseret sikkerhedsskjoldprodukt til beskyttelse mod gammastrålingsskjold.
  • Fladbaseret gammastrålingssikkerhedsprodukt
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod gammastråling, skjold, fast 15 graders vinkel, flad base, dimensioner 530h x 350w x 300d mm
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken
  • Stor fast 15° Vinkel– Flad base 35 x 53 cm, base 35 x 30 cm Gammastråling sikkerhedsskjold
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
Tekniske data
Produkttype Gamma Shield
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (metrisk) 530 mm
Tykkelse (metrisk) 35 mm