Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastråling sikkerhedsskærme
Artikelnummer. 12317177 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12317177 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12317177
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Fast 15 graders vinkel strålingsafskærmning ideel til beskyttelse mod gammastråling.
  • Gamma– Lille fast 15° Vinkel– Flad base 30 x 45 cm, base 30 x 30 cm
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
  • Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Produkttype Gamma Shield
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 450 mm
Tykkelse (metrisk) 35 mm