Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flade hætter til UTW PCR plader, strimler af 8, optisk klar
Artikelnummer. 10128379 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
120 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10128379 120 strimler Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10128379 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TCS1080
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Minimer damptab med disse flade hættestrips til brug med Thermo Scientific™ Piko™ 24-brønds plader i Piko Thermal Cycler og PikoReal Realtids PCR-system.
Alle vores tætningsprodukter er designet til at give den ultimative beskyttelse, samtidig med at de er nemme at bruge. Thermo Scientific qPCR-forseglingsmuligheder er optisk klare for at levere maksimal og ensartet signaltransmission, afgørende for nøjagtige qPCR-resultater.
Disse flade hættestrips giver en ekstrem tæt forsegling i UTW (ultra-tyndvæggede) PCR-plader. De er et ideelt valg til reaktioner med lavt volumen, hvor det er vigtigt at minimere damptab. Derudover giver vores optisk klare flade hætter en fantastisk transmission til alle fluorescensdetektionsapplikationer, såsom qPCR.
Højdepunkter
  • 8-hætte strimmel
  • Optisk klar til fluorescensdetektion
  • Tæt forsegling til prøver med lavt volumen og ensartede kvantificeringsresultater
  • Ideel til tætning af 24-brønde Piko UTW PCR plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 8
Mængde 120 strimler
Format Strimler med 8 optiske hætter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Produktlinje Piko
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade