Få mere at vide
Labconco™ FlaskScrubber™-vaskemaskine til glas
Shop All Labconco Corporation Products
Description
Labconco FlaskScrubber™-vaskemaskiner til glas er designet til effektiv og ensartet vask af smalhalsede glasvarer og laboratorieartikler til generelle formål. CleanWorks OS-softwaren er tilgængelig via en berøringsskærm i fuld farve og giver intuitiv og klar overvågning af vaskemængder– sikrer gentagelig, effektiv og sporbar rengøring.
FlaskScrubber-modeller når en maksimal vasketemperatur på 93°C og tørrer hurtigt glasvarer med standard tvungen luftspindeltørring med SpeedVent-varmestyringsteknologi. FlaskScrubber-modellerne omfatter et nedre spindelstativ med 36 pladser og kan udstyres med en lang række indsatser og ekstra stativer, så de kan rumme alle typer laboratorieudstyr.
- Berøringsskærm med intuitiv CleanWorks OS-software
- Fleksibelt design giver mulighed for brug af spindelindsprøjtning og standard stativer
- Maks. vasketemperatur 93°C fjerner hårde kontaminanter
- Avanceret vaskepumpe maksimerer vandcirkulationen op til 112 gal/min (424 liter/min)
- Standard tvungen luftspindeltørring med SpeedVent-teknologi
- Holdbart kammer og stativer i rustfrit stål af type 304
- Spindelindsprøjtningsstativ med 36 pladser inkluderet
Specifications
Specifications
| Oversigt | FlaskScrubber-vaskemaskine til glas |
| Vise | Berøringsskærm i fuld farve |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Produkttype | Vaskemaskine til laboratorieglas |
| Flowhastighed | Varmtvandsindtag 1,25 GPM (4,7 LPM), koldtvandsindtag på 3,5 GPM (13,2 LPM) |
| Maks. Tryk | 120 psi (indløb) |
| Min. Renset vandtryk | I/R, kan leveres fra tryksatte og ikke-tryksatte kilder |
| Volumen (engelsk) | 6,73 fod. 3 kammer volumen |
| Volumen (metrisk) | 190,6 l kammervolumen |
| Vaskecyklusser | 9 programmer med 1 til 9 samlede cyklusser |
| Show More |