Få mere at vide
Labconco™ FlaskScrubber™-vaskemaskine til glas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17132322 Shop alle Labconco Corporation produkter
Oversigt:
FlaskScrubber-vaskemaskine til glas
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Stil:
Fritstående vaskemaskine
Fritstående vaskemaskine med vindue
Vaskemaskine under bord
Vaskemaskine under bord med vindue
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17132322
Brand: Labconco™ 412001013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige og effektive vaskemaskiner til glas, der er designet til effektiv og ensartet vask af smalhalsede glasvarer og almindelige laboratorieartikler.
Labconco FlaskScrubber™-vaskemaskiner til glas er designet til effektiv og ensartet vask af smalhalsede glasvarer og laboratorieartikler til generelle formål. CleanWorks OS-softwaren er tilgængelig via en berøringsskærm i fuld farve og giver intuitiv og klar overvågning af vaskemængder– sikrer gentagelig, effektiv og sporbar rengøring.
FlaskScrubber-modeller når en maksimal vasketemperatur på 93°C og tørrer hurtigt glasvarer med standard tvungen luftspindeltørring med SpeedVent-varmestyringsteknologi. FlaskScrubber-modellerne omfatter et nedre spindelstativ med 36 pladser og kan udstyres med en lang række indsatser og ekstra stativer, så de kan rumme alle typer laboratorieudstyr.
  • Berøringsskærm med intuitiv CleanWorks OS-software
  • Fleksibelt design giver mulighed for brug af spindelindsprøjtning og standard stativer
  • Maks. vasketemperatur 93°C fjerner hårde kontaminanter
  • Avanceret vaskepumpe maksimerer vandcirkulationen op til 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standard tvungen luftspindeltørring med SpeedVent-teknologi
  • Holdbart kammer og stativer i rustfrit stål af type 304
  • Spindelindsprøjtningsstativ med 36 pladser inkluderet
Tekniske data
Oversigt FlaskScrubber-vaskemaskine til glas
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål (304)
Produkttype Vaskemaskine til laboratorieglas
Flowhastighed Varmtvandsindtag 1,25 GPM (4,7 LPM), koldtvandsindtag på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Maks. Tryk 120 psi (indløb)
Min. Renset vandtryk I/R, kan leveres fra tryksatte og ikke-tryksatte kilder
Volumen (engelsk) 6,73 fod. 3 kammer volumen
Volumen (metrisk) 190,6 l kammervolumen
Vaskecyklusser 9 programmer med 1 til 9 samlede cyklusser
Vandforbrug Så lavt som 12,9 l
Stil Fritstående vaskemaskine
Certificeringer/compliance UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Til brug med (applikation) Ideel til universiteter, myndigheder, farmaceutiske og industrielle laboratorier eller enhver anden facilitet, der bruger genanvendelige glasvarer
Inkluderer Nedre spindelstativ
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 120 °F
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 120 °F
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 160 °F
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 71 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 49 °C
Dybde (engelsk) 27,8 tommer
Dybde (metrisk) 70.6 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 27,8 x 24,3 x 32,2 til 36,2 tommer.
Højde (engelsk) 32,2 til 36,2 tommer
Højde (metrisk) 81,8 til 91,9 cm
Bredde (engelsk) 24,3 tommer
Bredde (metrisk) 61.7 cm
Vægt (engelsk) Forsendelse 230 lb.
Vægt (metrisk) forsendelse 104.3 kg
Strømstyrke 16,5 A
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Spænding 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz