Beskrivelse
- Borosilikatglas (Boro 3.3) konstruktion
- Til brug med Kohlrausch sukkeranalyse
- Fejlgrænser i henhold til klasse B
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde (TC, In.) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Grænse for fejl | 0.2 mL |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Klasse | B |