Få mere at vide
Heidolph™ Kolbe PolyBlock
Artikelnummer. 11342723 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
1 x 250 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11342723 1 x 250 ml kolbe Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11342723 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058002000
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Plads til specifikt størrelse fartøjer til din StarFish arbejdsstation med magnetomrører. Heidolph™ Flask PolyBlock, er en af op til 5 StarFish PolyBlock-segmenter, der kan blandes på en enkelt omrørerarbejdsstation for at skabe forskellige arrays af beholderstørrelse og -type.
  • Plads til en bestemt flaskestørrelse.
  • Et af op til 5 segmenter pr StarFish array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PolyBlock
Til brug med (udstyr) Starfish Workstation, MR-Hei magnetomrørere
Holder 1 x 250 ml kolbe