Få mere at vide
Grant Instruments™ Flaskeplatforme til brug med ES-20/80
Beskrivelse
- Udskiftelig
- Klemmer holder kolberne sikkert på plads under kraftig blanding
- Valgfrit tilbehør til ES-20/80 Orbital Shaker-inkubator
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 9 x 500 ml kolber |
| Dimensioner (L x B x H) | 36 x 40 x 10 cm |
| Vægt (engelsk) | 7.3 lb. |
| Vægt (metrisk) | 3.3 kg |
| Oversigt | Platform til 500 ml kolber (9 x 500 ml kolber. ES-20/80 og ES-20/80C) |
| Til brug med (udstyr) | ES-20/80 og ES-20/80C |