Få mere at vide
Jaytec Glass™ Mojonnier Kolbe
Artikelnummer. 12368955
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
124 ml± 12 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12368955 124 ml± 12 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12368955 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. DBH200010X
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Borosilikatglas Mojonnier Kolbe til test af kondenseret mælk til BS 1741.
  • Fremstillet til BS ISO 3889:2006
  • Form A (flad base)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 124 ml± 12 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Mojonnier Kolbe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mundstil Kantet
Sterilitet Ikke steril
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm± 1,8 mm
Volumen (metrisk) Virker Pære og stilk, 24 ml± 2 ml
Lukkestørrelse Passer til #15 gummiprop