Få mere at vide
Heidolph™ Kolbeindsats
Artikelnummer. 11761679 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11761679 150 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11761679 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058004000
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Til brug med (udstyr) For MonoBlock 5 x 250 ml
Type Kolbeindsats