Få mere at vide
IKA™ Kolbeindlæg med rund bund
Artikelnummer. 15935661 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15935661 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15935661 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025000645
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Rundbundet kolbeindlæg konstrueret af anodiseret aluminium
  • Rund bund
  • Anodiseret aluminium konstruktion
  • Temperaturbestandig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Aluminium
Inkluderer Op til 300 °C
Temperaturområde (metrisk) Op til 300 °C
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 171.0 mm