Få mere at vide
Cytiva Kolbe til glasvakuumfiltreringsenhed
Artikelnummer. 11354944
:
Erlenmeyer Kolbe (NS45); Materiale: Borosilikatglas; Til brug med: Whatman GV050/2 Glas Vakuum Filter Holder
Artikelnummer. 11354944
Brand: Cytiva 10442213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glaskolbe til brug med Cytiva Glasvakuumfiltreringsenhed.
  • Kemisk resistent over for de fleste vandige og organiske opløsninger.
  • Modstandsdygtig over for syrer og kaustiske opløsninger.
  • Autoklaverbar og kan steriliseres i tør varme til 180 °C.
  • Kan bruges op til 200 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GV050/2/13 Erlenmeyer-kolbe (NS45) til apparat til glasvakuumfilterholder
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering
Til brug med (udstyr) Whatman 10442200 og 10442300 Filterholderapparat
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Erlenmeyer Kolbe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig