Beskrivelse
Clips og fastgørelser til brug med Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Funktioner:
Flaskeclips
- Fastgør kolber i forskellige størrelser til badeplatformen
- Rustfrit stål
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Reagensglasklemme
- Rustfrit stål
- Hold 13 mm til 25 mm rør
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Garanti: varierer fra land til land, kontakt os venligst for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 x 250 ml (model 25), 14 x 250 ml (model 50) kolber |
| Til brug med (udstyr) | Til brug i Precision Reciprocal, Dubnoff , og lavvandede rystevandbade. |
| Rystende bevægelse | Gengældende |
| Type | Flaske Clip |
| Holder | 6 x 250 ml (model 25), 14 x 250 ml (model 50) kolber |